Learn More
L-838417, TRC
Código de producto. 30477151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477151 50 mg 50 miligramos
30467172 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL83841750MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286456-42-6
Fórmula molecular C19 H19 F2 N7 O
Peso molecular (g/mol) 399.4
Sinónimo L 838417
Nombre IUPAC 7-tert-butil-3-(2,5-difluorofenil)-6-[(2-metil-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-[1,2,4]triazolo[4,3-b]piriidazina
SMILES Cn1ncnc1COc2nn3c(nnc3cc2C(C)(C)C)c4cc(F)ccc4F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-838417
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19F2N7O/c1-19(2,3)13-8-15-24-25-17(12-7-11(20)5-6-14(12)21)28(15)26-18(13)29-9-16-22-10-23-27(16)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1619