Learn More
Tocris Bioscience™ L-817,818
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18064502 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18064502 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1980/10
Potent and selective sst5 agonist
Potent and selective somatostatin sst5 receptor agonist. Ki values are 0.4, 3.3, 52, 64 and 82 nM for cloned human sst5, sst1, sst2, sst3 and sst4 receptors respectively. Inhibits growth hormone release from rat pituitary cells (EC50 = 3.1 nM) and insulin release from mouse pancreatic islets (EC50 = 0.3 nM) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-817, 818
CAS 217480-27-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C33H36N4O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.67
Pureza >99%
Peso molecular 536.676