Learn More
Tocris Bioscience™ L-798,106
Descripción
Potent and highly selective prostanoid EP3 receptor antagonist (Ki values are 0.3, 916, > 5000 and > 5000 nM at EP3, EP4, EP1 and EP2 respectively). Attenuates sulprostone-induced inhibition of EFS-evoked twitch and contractile responses in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-798, 106 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.44 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 536.44 |