Learn More
L-779450, MedChemExpress
Código de producto. 16491537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16491537 50 mg 50 miligramos
16475976 100 mg 100 miligramos
16475348 10 mg 10 miligramos
16448067 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16491537
Marca: Medchem Express HY12787
MedChemExpress L-779450 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with a Kd of 2.4 nM.
L-779450 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with a Kd of 2.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-779450
CAS 303727-31-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14ClN3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (97.76 mM)
SMILES OC1=CC(C2=C(C3=CC=NC=C3)N=C(C4=CC=CC=C4)N2)=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 347.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.8
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease