Learn More
L-778123 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16477076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477076 100 mg 100 miligramos
16473067 50 mg 50 miligramos
16467018 10 mg 10 miligramos
16409567 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16273A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
MedChemExpress L-778123 hydrochloride is an inhibitor of FPTase and GGPTase-I with IC50 of 2 nM and 98 nM in enzyme inhibition determination.
L-778123 hydrochloride is an inhibitor of FPTase and GGPTase-I with IC50 of 2 nM and 98 nM in enzyme inhibition determination.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-778123 hydrochloride
CAS 253863-00-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21Cl2N5O
Cantidad 100 mg
Sinónimo L-778,123 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.52 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (56.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(CN2C(CN3CC(N(C4=CC=CC(Cl)=C4)CC3)=O)=CN=C2)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 442.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death