Learn More
L-778123 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473067 50 mg 50 miligramos
16467018 10 mg 10 miligramos
16409567 5 mg 5 miligramos
16477076 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16473067
Marca: Medchem Express HY16273A
MedChemExpress L-778123 hydrochloride is an inhibitor of FPTase and GGPTase-I with IC50 of 2 nM and 98 nM in enzyme inhibition determination.
L-778123 hydrochloride is an inhibitor of FPTase and GGPTase-I with IC50 of 2 nM and 98 nM in enzyme inhibition determination.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-778123 hydrochloride
CAS 253863-00-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21Cl2N5O
Cantidad 50 mg
Sinónimo L-778,123 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.52 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (56.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(CN2C(CN3CC(N(C4=CC=CC(Cl)=C4)CC3)=O)=CN=C2)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 442.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death