Learn More
Tocris Bioscience™ L 760735
Código de producto. 18085932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18085932 10 mg 10 miligramos
18044352 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085932 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4013/10
High affinity NK1 antagonist
High affinity NK1 receptor antagonist (IC50 = 0.19 nM at human NK1 receptors). Selective (>300-fold) over h-NK2 and h-NK3 receptors. Exhibits anxiolytic and antidepressant-like effects. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188923-01-5
Fórmula molecular C26H29ClF7N5O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L 760735
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 611.98
Pureza >99%
Peso molecular 611.99