Learn More
Tocris Bioscience™ L-741,626
Descripción
A potent D2 dopamine receptor selective antagonist, with affinities of 2.4, 100 and 220 nM for D2, D3 and D4 receptors respectively. Centrally active following systemic administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-741, 626 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.85 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 340.851 |