Learn More
L-701324, MedChemExpress
Código de producto. 16487588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16487588 10 mg 10 miligramos
16483607 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16487588
Marca: Medchem Express HY18698
MedChemExpress L-701324 is an orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.
L-701324 is an orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-701324
CAS 142326-59-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H14ClNO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (93.46 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(Cl)=C2)C(O)=C1C3=CC=CC(OC4=CC=CC=C4)=C3
Peso molecular (g/mol) 363.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.79
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration