Learn More
Tocris Bioscience™ L-701,324
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18025592 10 mg 10 miligramos
18094282 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18025592 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0907/10
NMDA antagonist; acts at glycine site
An orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142326-59-8
Fórmula molecular C21H14ClNO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-701, 324
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.8
Pureza >99%
Peso molecular 363.797