Learn More
L-690330, MedChemExpress
Descripción
L-690330 is a competitive inhibitor of inositol monophosphatase (IMPase) with Kis of 0.27 and 0.19 μM for recombinant human and bovine IMPase, 0.30 and 0.42 μM for human and bovine frontal cortex IMPase, respectively. L-690330 exhibits 10-fold more sensitive than mouse and rat IMPase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-690330 |
| CAS | 142523-38-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H12O8P2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (111.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (83.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)C)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 298.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.12 |
| Mostrar más |