Learn More
Tocris Bioscience™ L-689,560
Descripción
L-689,560 is a very potent antagonist at the glycine-NMDA site.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-2-Carboxy-5,7-dichloro-4-phenylaminocarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 139051-78-8 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 25mM in DMSO |
| Objetivo | NMDA Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C17H15Cl2N3O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 380.23 |
| Pureza | 99% |
Para uso exclusivo en investigación