Learn More
L-685458, MedChemExpress
Código de producto. 16450218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450218 5 mg 5 miligramos
16417758 10 mg 10 miligramos
16401809 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19369
MedChemExpress L-685458 is a potent transition state analog (TSA) γ-secretase inhibitor (GSI).
L-685458 inhibits amyloid β-protein precursor γ-secretase activity with IC50 of 17 nM, shows greater than 50-100-fold selectivity over other aspartyl proteases tested. L685458 inhibits γ-secretase-mediated cleavage of APP-C99 and Notch-100 with IC50s of 301.3 nM and 351.3 nM, respectively. L-685458 can be used for the research of alzheimer’s disease (AD) and cancers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-685458
Forma física Solid
CAS 292632-98-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H52N4O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo L-685,458
Información de solubilidad DMSO : 83.3 mg/mL (123.80 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC2=CC=CC=C2)C[C@@H](O)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 672.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 672.85
Porcentaje de pureza 99.09%