Learn More
Tocris Bioscience™ L-685,458
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18045312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18045312 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18045312 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2627/1
Potent and selective γ-secretase inhibitor
Potent and selective γ-secretase inhibitor (IC50 = 17 nM) that displays > 50-fold selectivity over a range of aspartyl, serine and cysteine proteases. Exhibits equal potency for inhibition of Aβ40 and Aβ42 peptides (IC50 values are 48 and 67 nM respectively in human neuroblastoma cells). Also regulates CXCR4 and VEGFR2 expression through inhibition of Notch signaling in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-685, 458
CAS 292632-98-5
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C39H52N4O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 672.85
Pureza >97%
Peso molecular 672.867