Learn More
L-655708, MedChemExpress
Código de producto. 16492197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492197 50 mg 50 miligramos
16468667 5 mg 5 miligramos
16406068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14426
MedChemExpress L-655708 is a potent α5 subunit-selective GABAA receptor inverse agonist (Ki=0.45 nM).
L-655708 is a potent α5 subunit-selective GABAA receptor inverse agonist (Ki=0.45 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-655708
CAS 130477-52-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (58.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=C1)N3C=NC(C(OCC)=O)=C3[C@@]4([H])N(CCC4)C2=O
Peso molecular (g/mol) 341.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.36
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation