Learn More
L-5-Hydroxytryptophan, MedChemExpress
Código de producto. 16418806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1716
MedChemExpress L-5-Hydroxytryptophan (L-5-HTP), a naturally occurring amino acid and a dietary supplement for use as an antidepressant, appetite suppressant, and sleep aid, is the immediate precursor of the neurotransmitter serotonin and a reserpine antagonist. L-5-Hydroxytryptophan (L-5-HTP) is used to treat fibromyalgia, myoclonus, migraine, and cerebellar ataxia.
L-5-Hydroxytryptophan (L-5-HTP), a naturally occurring amino acid and a dietary supplement for use as an antidepressant, appetite suppressant, and sleep aid, is the immediate precursor of the neurotransmitter serotonin and a reserpine antagonist. L-5-Hydroxytryptophan (L-5-HTP) is used to treat fibromyalgia, myoclonus, migraine, and cerebellar ataxia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-5-Hydroxytryptophan
CAS 9-8-4350
Color Tan
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N2O3
Sinónimo L-5-HTP Oxitriptan
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (56.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 220.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism