Learn More
Ácido L-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-5,5-Dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 72778-00-8 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2S/c1-6(2)4(5(8)9)7-3-10-6/h4,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)SCN[C@@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.051 |