Learn More
Ácido L-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30380271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30380271 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30380271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479600500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-5,5-Dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid
CAS 72778-00-8
Fórmula molecular C6 H11 N O2 S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2S/c1-6(2)4(5(8)9)7-3-10-6/h4,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
SMILES CC1(C)SCN[C@@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4R)-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.051
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.