Learn More
MedChemExpress L-4-Oxalysine hydrochloride
Código de producto. 16433149
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16433149 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16433149 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYU00097
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress L-4-Oxalysine hydrochloride is a natural product isolated from the culture media of Streptomyces roseovirdofuscus in China which has shown antitumor activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 184.62 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 118021-35-5
Tipo de producto Reference compound
Pureza 97.1%
Objetivo Fungal