Learn More
L-4-clorofenilalanina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10511711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10511711 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10380994 500 mg Glass bottle 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302941000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 14173-39-8
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00063065,MFCD00079675
Clave InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
PubChem CID 736190
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-4-Chlorophenylalanine
Punto de fusión 235.0°C to 238.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 100 mg
Rotación específica − 27.00
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo