Learn More
L-4-acetilfenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-4-Acetylphenylalanine |
| CAS | 122555-04-8 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(13)9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-(4-acetilfenil)-2-aminopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.09 |