Learn More
L-371,257, MedChemExpress
Código de producto. 16478877
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16478877 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16478877
Marca: Medchem Express HY15010
MedChemExpress L-371,257 is an orally bioavailable, non-blood-brain barrier penetrant, selective and competitive antagonist of oxytocin receptor (pA2=8.4) with high affinity at both the oxytocin receptor (Ki=19 nM) and vasopressin V1a receptor (Ki=3.7 nM).
L-371,257 is an orally bioavailable, non-blood-brain barrier penetrant, selective and competitive antagonist of oxytocin receptor (pA2=8.4) with high affinity at both the oxytocin receptor (Ki=19 nM) and vasopressin V1a receptor (Ki=3.7 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-371,257
CAS 162042-44-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H33N3O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (16.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1)N(C2CCN(C(C3=C(OC)C=C(OC4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 507.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.58
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation