Learn More
L-368,899 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
L-368,899 hydrochloride is a potent, selective, orally bioavailable, non-peptide oxytocin receptor antagonist, with IC50s of 8.9 nM and 26 nM for rat uterus and human uterus oxytocin receptor, respectively. L-368,899 hydrochloride used as a tocolytic agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-368,899 hydrochloride |
| CAS | 160312-62-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H43ClN4O5S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 130 mg/mL (219.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (84.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1[C@@](C2(C)C)(CS(=O)(N3CCN(C4=CC=CC=C4C)CC3)=O)CC[C@]2([H])C1)[C@H](N)CCS(=O)(C)=O.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 591.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 591.23 |
| Mostrar más |