Learn More
R&D Systems™ L-365,260
Código de producto. 18095672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18095672 10 mg 10 miligramos
18065392 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18095672 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2767/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective CCK2 antagonist
Selective cholecystokinin receptor 2 (CCK2) antagonist (IC50 values are 2 and 280 nM at CCK2 and CCK1 receptors respectively) that is inactive at a range of other receptors including opiate, muscarinic acetylcholine, α- and β adrenergic, histamine, angiotensin and bradykinin receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118101-09-0
Fórmula molecular C24H22N4O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-365, 260
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.46
Pureza >99%
Peso molecular 398.466