Learn More
Ácido L-(-)-3-feniláctico, TRC
Código de producto. 30424163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424163 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30424163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3355531G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-3-Phenyllactic Acid
CAS 20312-36-1
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 1 g
Sinónimo (S)-a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid, (S)-3-Phenyllactic Acid (8CI), (aS)-a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (-)-2-Hydroxy-3- phenylpropanoic Acid, (-)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, (-)-3-Phenyllactic Acid, (-)-b-Phenyllactic Acid, (2S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, (S)-3-Phenyllactic Acid, (S)-Phenyllactic Acid, (S)-b-Phenyllactic Acid, 3-(S)-Phenyl lactic Acid, L-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-3-Phenyllactic Acid, L-Phenyllactic Acid, L-b-Phenyllactic Acid, S-(-)-3-Phenyllactic Acid, b-Phenyl-L-lactic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMILES O[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063