Learn More
Ácido L(-)-3-Fenil-láctico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113440 1 g Frasco de vidrio 1 g
10133440 5 g Frasco de vidrio 5 g
10782885 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150920010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20312-36-1
Fórmula molecular C9H9O3
Peso molecular (g/mol) 165.17
Número MDL MFCD00004244
Clave InChI VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Sinónimo l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-3-Phenyllactic acid
Punto de fusión 121°C to 125°C
Color Beige amarronado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(OH)CO2H
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −18.50° (24°C c=1,CH3COOH)
Rotación específica -18.5
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales o copos