Learn More
Ácido L-(-)-3-feniláctico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403737 1 g 1 g
11413737 5 g 5 g
11423737 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18203.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
L-(-)-3-Phenyllactic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-(-)-3-fenilacético se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Solubilidad en agua con una turbidez muy débil. 
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20312-36-1
Fórmula molecular C9H9O3
Peso molecular (g/mol) 165.17
Número MDL MFCD00004244
Clave InChI VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Sinónimo l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-3-Phenyllactic acid
Punto de fusión 122°C to 126°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2209792
Rotación óptica −24° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%