Learn More
L-3-nitrofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-3-Nitrophenylalanine |
| CAS | 19883-74-0 |
| Fórmula molecular | C9H10N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | L-3-(m-nitrophenyl)-alanine, 3-Nitro-L-phenylalanine, NSC 21948 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O4/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(4-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | OC([C@@H](N)CC1=CC(N(=O)=O)=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-amino-3-(3-nitrofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.06 |