Learn More
L-3-benzotienilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-3-Benzothienylalanine |
| CAS | 72120-71-9 |
| Fórmula molecular | C11H11NO2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2S/c12-9(11(13)14)5-7-6-15-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9H,5,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C[C@@H](C(=O)O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(1-benzotiofen-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 221.28 |