Learn More
L-3,6-bis(beta-hidroxietil)-2,5-dicetopiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (L)-3,6-Bis(beta-hydroxyethyl)-2,5-diketopiperazine |
| CAS | 1333325-24-8 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | L-3,6-Bis(-B-Hydroxyethyl)-2,5-Diketopiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O4/c11-3-1-5-7(13)10-6(2-4-12)8(14)9-5/h5-6,11-12H,1-4H2,(H,9,14)(H,10,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | OCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCO)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (3S,6S)-3,6-bis(2-hidroxietil)piperazina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0954 |