Learn More
L-3,6-bis(b-cloroetil)-2,5-dicetopiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (L)-3,6-Bis(beta-chloroethyl)-2,5-diketopiperazine |
| CAS | 1333325-25-9 |
| Fórmula molecular | C8 H12 Cl2 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12Cl2N2O2/c9-3-1-5-7(13)12-6(2-4-10)8(14)11-5/h5-6H,1-4H2,(H,11,14)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | ClCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCl)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (3S,6S)-3,6-bis(2-cloroetil)piperazina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 239.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0276 |