Learn More
L-3-(4-hidroxi-3-metoxi-d3-fenil)alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-3-(4-Hydroxy-3-methoxy-d3-phenyl)alanine |
| CAS | 586954-09-8 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H10 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | L-Tyrosine, 3-(methoxy-d3)- (9CI), 3-(Methoxy-d3)-L-tyrosine, (2S)-2-Amino-3-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]propanoic acid, (2S)-2-Amino-3-[4-hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]propanoic Acid, 3-Methoxy-L-tyrosine-d3, 3-Methoxy-L-tyrosine-D3 (methoxy-D3), (L)-3-O-(Methyl-d3)dopa |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C[C@H](N)C(=O)O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-[4-hidroxi-3-(trideuteriometoxi)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1033 |