Learn More
Clorhidrato de éster metílico L-3,4-dihidroxifenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11975491 5 g 5 g
11945491 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439490050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1421-65-4 | C10H14ClNO4 | 247.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421-65-4
Fórmula molecular C10H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 247.68
Clave InChI WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105
PubChem CID 10131132
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 94.2°C to 94.3°C
Color Blanco
Análisis elemental 45.58 to 51.40 % (C) Dry basis 5.32 to 5.99 % (N) Dry basis
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica +9.0° to +11.0° (20°C, 589nm) (C=2 in methanol)
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoato; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.68
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.