Learn More
Clorhidrato de éster metílico L-3,4-dihidroxifenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | 94.2°C to 94.3°C |
| Color | Blanco |
| Análisis elemental | 45.58 to 51.40 % (C) Dry basis 5.32 to 5.99 % (N) Dry basis |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Rotación específica | +9.0° to +11.0° (20°C, 589nm) (C=2 in methanol) |
| Nombre IUPAC | hydrogen methyl 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate chloride |
| Show More |
Safety and Handling
- L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.