Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.99 |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.19 |
| Grado | Not Available |
| Forma física | cristalino/a/s |