Learn More
L-(2S,3aS,7aS)-octahidroindol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30414347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414347 5 g
30420123 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2369005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80875-98-5
Fórmula molecular C9 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 169.22
Sinónimo 1H-Indole-2-carboxylic acid, octahydro-, [2S-(2alpha,3beta,7beta)]-, (2S,3AS,7aS)-2-carboxyoctahydroindole, (2S,3AS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-perhydroindole-2-carboxylic acid, Perindopril tert-Butylamine Imp. A (EP)
Nombre IUPAC ácido (2S,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidro-1H-indol-2-carboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3aS,7aS)-octahydro-1Hindole-2-carboxylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1103
Porcentaje de pureza >95%