Learn More
Sal de tosilato de éster bencílico del ácido L-(2S,3aS,7aS)-octahidro-1H-indol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid Benzyl |
| CAS | 904062-52-9 |
| Fórmula molecular | C23H29NO5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO2.C7H8O3S/c18-16(19-11-12-6-2-1-3-7-12)15-10-13-8-4-5-9-14(13)17-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,6-7,13-15,17H,4-5,8-11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t13-,14-,15-;/m0./s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.O=C(OCc2ccccc2)[C@@H]3C[C@@H]4CCCC[C@@H]4N3 |
| Peso molecular (g/mol) | 431.55 |