Learn More
Metanetiosulfonato de (L)-2-[(t-Boc)amino]-2-[(5-Fluoresceinil)aminocarbonil]etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (L)-2-[(t-Boc)amino]-2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl |
| CAS | 1042688-20-9 |
| Fórmula molecular | C29 H28 N2 O11 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H28N2O11S/c1-28(2,3)42-27(36)31-22(14-39-43(4,37)38)25(34)30-15-5-8-19-18(11-15)26(35)41-29(19)20-9-6-16(32)12-23(20)40-24-13-17(33)7-10-21(24)29/h5-13,22,32-33H,14H2,1-4H3,(H,30,34)(H,31,36)/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COS(=O)(=O)C)C(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35 |
| Nombre IUPAC | [(2S)-3-[(3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-5-il)amino]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-oxopropil] metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 612.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 612.1414 |