Learn More
Ácido L-2-pirrolidinona-3,3,4,4,5-d5-5-carboxílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxo-L-proline-d5 |
| CAS | 1086136-22-2 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H2 N O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | L-Proline-2,3,3,4,4-d5, 5-oxo- (ACI), 5-Oxo-L-proline-2,3,3,4,4-d5 (ACI), L-Pyroglutamic acid-2,3,4,4,5-d5, L-Pyroglutamic acid-d5, (5 S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic-3,3,4,4,5-d5 acid, Pidolic Acid-D5, L-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, 5-Oxo-L-proline-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(=O)N[C@]([2 H])(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.1448 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.074 g/mol |
| Mostrar más |