Learn More
Ácido L-2-pirrolidinona-3,3,4,4,5-d5-5-carboxílico, CDN
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxo-L-proline-d5 |
| CAS | 1086136-22-2 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H2 N O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | L-Proline-2,3,3,4,4-d5, 5-oxo- (ACI), 5-Oxo-L-proline-2,3,3,4,4-d5 (ACI), L-Pyroglutamic acid-2,3,4,4,5-d5, L-Pyroglutamic acid-d5, (5 S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic-3,3,4,4,5-d5 acid, Pidolic Acid-D5, L-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, 5-Oxo-L-proline-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(=O)N[C@]([2 H])(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.1448 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.074 g/mol |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?