Learn More
L-(+)-2-Fenilglicina, TRC
Código de producto. 17959344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
17959344 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17959344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32713025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylglycine
CAS 2935-35-5
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Sinónimo L-(+)-2-Phenylglycine, Benzeneacetic acid, α-amino-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-amino-, (S)-, Glycine, 2-phenyl-, L- (8CI), (αS)-α-Aminobenzeneacetic acid, (+)-Phenylglycine, (2S)-2-Amino-2-phenylacetic acid, (2S)-2-Azaniumyl-2-phenylacetate, (S)-(+)-2-Phenylglycine, (S)-(+)-Phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(phenyl)acetic acid, (S)-2-Amino-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-Amino(phenyl)acetic acid, (S)-Phenylglycine, (S)-α-Aminobenzeneacetic acid, L(+)-α-Phenylglycine, L-(+)-Phenylglycine, L-(+)-α-Aminophenylacetic acid, L-2-Phenylglycine, L-α-Aminophenylacetic acid, L-α-Phenylglycine, NSC 206293, S-(+)-α-Phenylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
SMILES N[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 151.1626
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633