Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-(+)-2fenilglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437946 25 g 25 g
15447946 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62874.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15028-39-4 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15028-39-4
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD00077158
Clave InChI DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Sinónimo h-phg-ome.hcl, s-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, s-+-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, s-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, aminophenylacetic acid methyl ester, h-phg-ome hydrochloride, h-phg-ome hcl, d---alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 11217910
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2-fenilacetato de metilo;clorhidrato
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 200°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Rotación óptica +118° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza 97%