Learn More
L-(+)-2-fenilglicina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(+)-2-Phenylglycine-d5 |
| CAS | 1246820-68-7 |
| Fórmula molecular | C8 D5 H4 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid, (2S)-2-Amino-2-(phenyl-d5)acetic acid, L-Phenylglycine-d5, (αS)-α-Aminobenzene-d5-acetic acid, L-Phenylglycine-D5 (phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 156.193 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.095 |