Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-2-fenilglicina, 98+ %
Código de producto. 11443967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443967 100 g 100 g
11433967 25 g 25 g
11408860 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443967 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A19360.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2935-35-5 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2935-35-5
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00064403
Clave InChI ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo h-phg-oh, l-phenylglycine, s-2-amino-2-phenylacetic acid, l-+-alpha-phenylglycine, l-2-phenylglycine, l-+-2-phenylglycine, s-phenylglycine, phenylglycine, 2s-2-amino-2-phenylacetic acid, 2s-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 99291
ChEBI CHEBI:439819
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-2-Phenylglycine
Punto de fusión 288°C (decomposition)
Beilstein 2208675
Índice Merck 14,7291
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Rotación óptica +156° (c=1 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%