Learn More
L(-)-2-Octanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10311084 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10311084 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10571991 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10720671 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10311084 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5978-70-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5978-70-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00064284
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-octan-2-ol, r---2-octanol, r-2-octanol, l-octan-2-ol, 2r-octan-2-ol, 2r-2-octanol, unii-2shb67xf6h, d-2-octanol, r---hexylmethylcarbinol, l--2-octanol
PubChem CID 80080
ChEBI CHEBI:37871
Nombre IUPAC (2R)-octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-2-Octanol
Nombre de nota 99+%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 175.0°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 1 g
Beilstein 01, IV, 1770
Índice Merck 15, 6841
Gravedad específica 0.83
Condición de rotación específica −9.50° (20°C neat)
Rotación específica − 9.50
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-2-Octanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.