Learn More
L-2-nitrofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-2-Nitrophenylalanine |
| CAS | 19883-75-1 |
| Fórmula molecular | C9H10N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-3-(o-Nitrophenyl)-alanine, L-2-Nitrophenylalanine, NSC 21949 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O4/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11(14)15/h1-4,7H,5,10H2,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | O=N(C1=C(C=CC=C1)C[C@H](N)C(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-amino-3-(2-nitrofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.06 |