Learn More
L-2-Hydroxyglutaric acid, MedChemExpress
Descripción
L-2-Hydroxyglutaric acid is an epigenetic modifier and putative oncometabolite in renal cancer. L-2-Hydroxyglutaric acid can inhibit histone demethylases and hence promote histone methylation. L-2-Hydroxyglutaric acid inhibits mitochondrial creatine kinase (Mi-CK) activity with Km and Ki of 2.52 mM and 11.13 mM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-2-Hydroxyglutaric acid |
| CAS | 13095-48-2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H8O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | (S)-2-Hydroxyglutaric acid |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](O)CCC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 148.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.11 |
| Mostrar más |