Learn More
L-(+)-2-ciclohexilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367069 1 g 1 g
11377069 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26881.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14328-51-9 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14328-51-9
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.213
Número MDL MFCD01311679
Clave InChI WAMWSIDTKSNDCU-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo l-alpha-cyclohexylglycine, h-chg-oh, l-cyclohexylglycine, s-2-amino-2-cyclohexylacetic acid, h-cyclohexyl-gly-oh, l-+-2-cyclohexylglycine, 2s-amino cyclohexyl acetic acid, cyclohexylglycyl, 2-cyclohexyl-l-glycine, 2s-2-amino-2-cyclohexylacetic acid
PubChem CID 736848
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-2-ciclohexilacético
SMILES C1CCC(CC1)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-2-Cyclohexylglycine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.22
Rotación óptica +31° (c=0.5 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 98%