Learn More
Ácido (L)-2-bromo-3-fenilpropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (L)-2-Bromo-3-phenylpropionic Acid |
| CAS | 35016-63-8 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Br O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, α-bromo-, (αS)-, Benzenepropanoic acid, α-bromo-, (S)-, (αS)-α-Bromobenzenepropanoic acid, (S)-α-Bromobenzenepropanoic acid, 3-Phenyl-2(S)-bromopropionic acid, L-α-Bromo-β-phenylpropionic acid, (S)-2-Bromo-3-phenylpropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H](Br)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-bromo-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9786 |