Learn More
Ácido L-2-aminotiazolina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 16899-18-6 |
| Fórmula molecular | C4H6N2O2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h2H,1H2,(H2,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=N[C@H](C(O)=O)CS1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (R)-2-amino-4,5-dihidrotiazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.01 |